EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 0.01 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Synonyme:
Idranal® II
, Kestranal® A
, Edetinsäure
, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure
, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
HACH2700653EA
31.1
EUR
HACH2700653
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 0.01 mol/l in wässriger Lösung
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Molecular Weight: 292,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003541 CAS-Nummer: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 |