Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl AISI Typ 316 L (1.4404), hygienisch, mit verschweißten Nähten.
Die bruchsichere Edelstahlflasche ist ideal für die Lagerung und den sicheren Transport von gefährlichen flüssigen Substanzen wie Lösungsmittel und Reagenzien, ohne dass eine zusätzliche Umverpackung erforderlich ist. Die Flasche verfügt über eine glatte Innenseite gemäß IIIc (DIN 17441) mit abgerundeten Innenkanten für eine leichte Reinigung. Langlebige Außenverkleidung aus poliertem und gebürstetem Edelstahl. Die Flasche hat ein spezielles Gewinde (45 mm) mit Ausgießkante. Lieferung komplett mit GL 45-Edelstahlverschluss, PTFE-Dichtung und UN-Zulassungs-Nummer.
- Behälter für den Transport von gefährlichen und nicht gefährlichen Flüssigkeiten
- Transport und Lagerung von hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel hochreinen Feinchemikalien, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten
- Lagerung von lichtempfindlichen Materialien
Die bruchsichere Edelstahlflasche ist ideal für die Lagerung und den sicheren Transport von gefährlichen flüssigen Substanzen wie Lösungsmittel und Reagenzien, ohne dass eine zusätzliche Umverpackung erforderlich ist. Die Flasche verfügt über eine glatte Innenseite gemäß IIIc (DIN 17441) mit abgerundeten Innenkanten für eine leichte Reinigung. Langlebige Außenverkleidung aus poliertem und gebürstetem Edelstahl. Die Flasche hat ein spezielles Gewinde (45 mm) mit Ausgießkante. Lieferung komplett mit GL 45-Edelstahlverschluss, PTFE-Dichtung und UN-Zulassungs-Nummer.
- Behälter für den Transport von gefährlichen und nicht gefährlichen Flüssigkeiten
- Transport und Lagerung von hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel hochreinen Feinchemikalien, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten
- Lagerung von lichtempfindlichen Materialien
Zertifiziert gemäß UN-Standards für den Transport von Gefahrgut der Klasse 3: Entzündbare Flüssigkeiten; klassifiziert als Gefahrgüter in den UN-Verpackungsgruppen I (große Gefahr), II (mittlere Gefahr) und III (geringe Gefahr). Geeignet für Flüssigkeiten mit einer relativen Dichte von 2,0 oder weniger.
Internationale Vorschriften können Änderungen unterliegen, die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften liegt in der Verantwortung des Benutzers.
Important note: The supplied DURAN Group stainless steel 45 mm thread closure must be used to maintain UN certification.
With printed Retrace Code (batch identification).