VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Tischzentrifugen, belüftet/gekühlt
Lieferant: VWR
VWR®
521-1752EA 0 EUR
521-1752 521-1751
VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Tischzentrifugen, belüftet/gekühlt
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese vielseitigen Zentrifugen sind ideal für eine Reihe von Routineanwendungen in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie sowie für die akademische Forschung. Sie bieten eine außergewöhnlich hohe Kapazität bei einem ergonomischen Design und erleichtern die Arbeit auf dem Labortisch.
  • Auto-Lock® III-Rotorsystem: Schnelles, werkzeugfreies Auswechseln von Rotoren - mit nur einem Knopfdruck können Anwender die Rotoren auswechseln und problemlos für die Reinigung auf die Rotorkammer zugreifen
  • Aerosoldichtes ClickSeal®-Becherverschluss-System: Handschuhfreundliches, einhändiges Öffnen/Schließen, keine Schraubverschlüsse und komplizierten Klammern
  • SMARTSpin® Technologie optimiert die Beschleunigung, Bremsung und Restlastunwucht für maximale Sicherheit, gleichmäßigen Betrieb und reproduzierbare Trennungen
  • Zeitsparende 'Pulse'-Funktion für kurze Durchläufe
  • Intuitive Bedienelemente und große, helle LCD-Anzeige erleichtern die Bedienung und Programmierung
Mega Star-Zentrifugen sind in belüfteter oder gekühlter Ausführung erhältlich. Die gekühlte Version mit der Vorkühlungsfunktion eignet sich für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben in einer Temperaturspanne zwischen –10 und +40 °C.
TX-750 Ausschwingrotor: Dieser Rotor mit einer hohen Kapazität (4×750 ml) beschleunigt die Produktivität mit bis zu 196 5/7-ml-Blutprobenröhrchen oder 28 konischen 50-ml-Zentrifugenröhrchen in einem einzelnen Durchlauf.
Bestellinformation: Lieferung als komplette Pakete, inkl. Zentrifuge, Rotor, Satz von vier runden Bechern, vier ClickSeal®-Deckeln, zwei Netzkabeln (EU- und UK-Stecker) und USB-Stick mit Bedienungsanleitungen. Adapter müssen separat bestellt werden.
Die Zentrifugen können mit allen Rotoren verwendet werden, die für die Megafuge 40/40R-Zentrifugen geeignet sind. Zusätzliche Rotoren sind auf Anfrage erhältlich.