2,2'-Dibromacetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30001887.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001887.5G
ENAMEN30001887.10G
ENAMEN30001887.1G
2,2'-Dibromacetophenon
2,2'-Dibromacetophenon
Formel:
C₈H₆Br₂O Molecular Weight: 277,9406 g/mol |
MDL:
MFCD00044660 CAS-Nummer: 49851-55-0 |