8-Brom-2-chlorchinolin
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300104450.1GEA
0
EUR
ENAMEN300104450
ENAMEN300104450.1G
ENAMEN300104450.5G
8-Brom-2-chlorchinolin
8-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Molecular Weight: 242,5000 g/mol |
MDL:
MFCD08741410 CAS-Nummer: 163485-86-7 |