2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 0,125% in wässriger Lösung
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Synonyme: TTCTetrazoliumrotchlorid2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid
OXOISR0148AEA 91.1 EUR
OXOISR0148A
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 0,125% in wässriger Lösung
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel: C₁₉H₁₅ClN₄
Molecular Weight: 334,81 g/mol
MDL: MFCD00011963
CAS-Nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6