Methylrot 0,1 g/l in Ethanol 57% (v/v), Millipore®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL08714-100ML-FEA 42.6 EUR
SIAL08714-100ML-F
Methylrot 0,1 g/l in Ethanol 57% (v/v), Millipore®
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 269,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
UN: 1170
ADR: 3,II