Methyl-3-fluorpicolinat
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300107521EA
0
EUR
ENAMEN300107521
ENAMEN300107521.5G
ENAMEN300107521.1G
Methyl-3-fluorpicolinat
Methyl-3-fluorpicolinat
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155,1300 g/mol |
MDL:
MFCD06659496 CAS-Nummer: 869108-35-0 |