3-Mercapto-1,2-propandiol
Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung
Synonyme: (±)-1-Thioglycerin(±)-α-Monothioglycerin(±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan
ENAMEN300100297.1GEA 0 EUR
ENAMEN300100297.1G ENAMEN300100297 ENAMEN300100297.5G
3-Mercapto-1,2-propandiol
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Molecular Weight: 108,16 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471