2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300102567.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102567
ENAMEN300102567.1G
ENAMEN300102567.5G
2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO |
MDL:
MFCD00672923 CAS-Nummer: 59142-68-6 |