4-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300104066.1GEA
0
EUR
ENAMEN300104066.5G
ENAMEN300104066.1G
ENAMEN300104066
4-Fluor-2-nitrobenzoesäure
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185,11 g/mol |
MDL:
MFCD00024300 CAS-Nummer: 394-01-4 EINECS: 206-890-9 |