4-Chlor-o-xylol

Lieferant: SIA ENAMINE

Synonyme: 4-Chlor-1,2-dimethylbenzol1-Chlor-3,4-dimethylbenzol

ENAMEN300106038.1GEA 0 EUR
ENAMEN300106038.5G ENAMEN300106038.1G ENAMEN300106038
4-Chlor-o-xylol
4-Chlor-o-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140,61 g/mol
Siedepunkt: 194…195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,0682 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000596
CAS-Nummer: 615-60-1
EINECS: 210-438-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR