6-Methoxy-2-methylbenzothiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30008349.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008349.5G
ENAMEN30008349.10G
ENAMEN30008349.1G
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formel:
C₉H₉NOS Molecular Weight: 179,24 g/mol |
MDL:
MFCD00005795 CAS-Nummer: 2941-72-2 EINECS: 220-931-8 |