2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300100626.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100626.1G
ENAMEN300100626
ENAMEN300100626.5G
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₇N₃O Molecular Weight: 125,13 g/mol |
MDL:
MFCD00006095 CAS-Nummer: 3977-29-5 EINECS: 223-612-1 |