Orthoperiodsäure-Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Synonyme: Überiodsäureortho-Periodsäure
Q path®
10047024.EA 106 EUR
10047024.
Orthoperiodsäure-Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Orthoperiodsäure
Periodsäure Lösung gebrauchsfertig für die HES Färbung im sicheren und anwenderfreudlichen Beutel
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/779077.jpg IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigkeit
Dichte (20/4) 0,99 - 1,01