Lysepuffer, hypotonisch
Lieferant: Avantor
VWR®
M334-100MLEA 152 EUR
M334-100ML
Lysepuffer, hypotonisch
Puffer Extraktionspuffer
Detergenzienfreier Puffer für die Isolierung von Proteinen aus Gewebekulturzellen. Zelllyse und die anschließende Isolierung der rohen zytoplasmischen Fraktion sind in weniger als 30 Minuten abgeschlossen.
The protocol is compatible with a variety of downstream applications including Western Blotting and ELISA procedures, as well as protein assays, which are sensitive to the presence of detergents in the lysis buffer.