Ethanol, Q Path® fixatives Reagens, für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Gefahr
Q path®
ALC0060AF59001EA 29.6 EUR
ALC0060AF59001 VWRS50.06020YW0001
Ethanol, Q Path® fixatives Reagens, für die Mikroskopie
Ethanol
Ethanol gebrauchsfertig für die Zytologie für Lagerung und Transport
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,III
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen farblose Flüssigkeit
Relative Dichte 0,922 - 0,935