Salzsäure 5%, ARISTAR® für die Leerkalibration in der ICP
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
456494PEA 126 EUR
456494P
Salzsäure 5%, ARISTAR® für die Leerkalibration in der ICP
Salzsäure
HCl 5% gelöst in H₂O ASTM Type II
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat.
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III