D(+)-Saccharose 20% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität für die Biotechnologie, steril
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Rübenzucker
, Kristallzucker
, D(+)-Sucrose
, Sucrose
, Haushaltszucker
, Rohrzucker
, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
E543-100MLEA
161
EUR
E543-100ML
D(+)-Saccharose 20% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität für die Biotechnologie, steril
D(+)-Saccharose
Gebräuchliches Reagenz in Routine von Nukleinsäuretechniken und Elektrophorese Ladefarbstoffen.
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molecular Weight: 342,3 g/mol |
MDL:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Klarheit | Entspricht |
Sterilität | Entspricht |