Wiederverwendbare Halbmasken, X-plore® 2100
Lieferant: Dräger
X-plore®
DRAER55881EA 40.25 EUR
DRAER55881
Wiederverwendbare Halbmasken, X-plore® 2100
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Dräger X-plore® 2100 eignet sich als wiederverwendbare Alternative zu Einwegstaubmasken für Menschen die häufig in staubigen Umgebungen arbeiten. Der ergonomische, rutschfeste Kopfgurt sorgt für einen guten Sitz, während die elastischen Bänder mit integriertem Nackenhaken sich leicht öffnen und schließen lassen und so eine präzise Anpassung der Maske ermöglichen. Die Maske kann ohne das Ausziehen des Helms abgenommen werden.
  • Hervorragende Passform mit geringeren Leckraten
  • Geringes Gewicht
  • Wird in verschiedenen Industrien sowie in der Landwirtschaft eingesetzt
In zwei hochwertigen Materialien, EPDM oder Silikon, verfügbar.