Kapillarsäulen, Rtx®-5
Lieferant: Restek
Rtx®
REST10223-600EA 3500 EUR
REST10223-600 REST10238-032 REST10254-600 REST10257-118 REST10273-118 REST10220-104 REST10238-600 568-2083 568-2082 REST10257-108 568-2081 568-2080 REST10226-121 REST10257-105 REST10257-103 REST10239-144 REST10283-105 568-2126 REST10253-001 568-2125 568-2124 568-2123 568-2122 568-2089 568-2088 568-2121 568-2120 568-2087 568-2086 568-2085 568-2084 568-2094 568-2093 568-2092 568-2091 568-2090 REST10220-600 REST10283-114 REST10250-051 568-2099 568-2098 REST10238-106 568-2097 568-2096 568-2095 REST10226-105 568-2109 568-2108 568-2107 568-2106 568-2105 568-2104 568-2103 568-2102 568-2069 568-2068 568-2101 568-2067 568-2100 REST10236-107 568-2066 568-2460 REST10279-106 568-2072 568-2071 568-2070 REST10226-115 REST10250-107 REST10224-600 568-2119 568-2118 568-2117 568-2116 568-2115 568-2114 568-2113 568-2079 568-2112 568-2078 REST10255-600 568-2111 568-2110 568-2077 568-2076 568-2075 568-2074 REST10282-104 REST10256-105 REST10220-139 REST10239-106 REST10253-600 568-2449 568-2448 568-2447 568-2446 568-2445 REST10258-105 REST10270-600 REST10279-600 REST10251-051 REST10254-106 REST10220-123 REST10277-600 568-2459 568-2458 568-2457 REST40201-032 568-2450 REST10251-600
Kapillarsäulen, Rtx®-5
Chromatographiesäulen
Allzwecksäulen für Arzneimittel, Lösungsmittelverunreinigungen, Pestizide, Kohlenwasserstoffe, PCB-Kongenere (z. B. Aroclor-Mischungen), ätherische Öle und halbflüchtige Stoffe.
Phase mit niedriger Polarität; Crossbond® 5 % Diphenyl/95 % Dimethylpolysiloxan
Temperaturbereich: -60 °C bis 350 °C
Passender Ersatz für: HP-5, DB-5, CP-Sil 8 CB, ZB-5 HINWEIS: DB-5MS ist ein Polymer auf Silarylenbasis, ähnlich Rxi-5Sil MS. Entspricht der USP G27- und G6-Phase.