Paraffin, Flüssigkeit, steril
Lieferant: VWR Chemicals
301440ZKEA
34.1
EUR
301440ZK
Paraffin, Flüssigkeit, steril
Paraffin
Steriles Paraffinöl wird vorrangig in der Mikrobiologie als Hilfsmittel zur Verbesserung folgender anaerober Nährmedien verwendet wie: O / F, Decarboxylase-Medium, MIO usw. Typischerweise werden ca. 2 ml des Produkts aseptisch auf der Oberfläche des sterilen Nährmediums in einem Röhrchen verteilt.
- Lieferung in einem fest verschlossenen und vor Licht geschütztem Behälter
- Farblos
Rohstoff ist konform mit DAB, USP XXI Eur. Pharm. und B.P.
CAS-Nummer:
8012-95-1 |