n-Heptan
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: n-Dipropylmethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04360.1000EA 126 EUR
1.04360.1000 1.04360.2500
n-Heptan
n-Heptan
n-Heptane für die Gaschromatographie ECD und FID SupraSolv®
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg