Avantor® Hichrom PAH2, HPLC-Säulen
Lieferant: VWR
Avantor® Hichrom
HI-5PAH2-10CM5EA 0 EUR
HI-5PAH2-10CM5 HI-5PAH2-250A HI-5PAH2-150AS HI-5PAH2-250AM HI5PAH210C5SK HI-5PAH2-100A HI-5PAH2-200A HI-5PAH2-250AS HI-5PAH2-10C5 HI-5PAH2-100AM HI-5PAH2-250AF
Avantor® Hichrom PAH2, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Hichrom PAH2 basiert auf einem alkylgebundenen Silica-Material mit hoher Kohlenstoffbeladung, das speziell für die Analyse mehrkerniger aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAKs) entwickelt wurde.
  • Für EPA-Methode 610 optimiert
  • Ausgezeichnete Trennung von 16 PAHs