Titriplex® Lösung B zur Erdalkalibestimmung in Wasser (Konzentrat), Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
1.09895.0001EA 48.9 EUR
1.09895.0001
Titriplex® Lösung B zur Erdalkalibestimmung in Wasser (Konzentrat), Titrisol®, Supelco®
Titriplex® Lösung B
for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml