Automatisiertes Pipettiersystem, eMotion® 5075
Lieferant: Eppendorf
epMotion®
EPPE5075000.768EA 65720 EUR
EPPE5075000.768 613-0481 EPPE5075000.776 613-0482 613-0483 EPPE5075000.045 EPPE5075000.750
Automatisiertes Pipettiersystem, eMotion® 5075
Automatisierte Liquid-Handling-Systeme
Bei den epMotion® 5075 von Eppendorf handelt es sich um leistungsstarke Arbeitsstationen zur Durchführung sämtlicher Pipettier- und Dispensieraufgaben in Ihrem Labor. Diese Volumenmessautomaten fügen sich hervorragend in Ihre Arbeitsumgebung ein und bieten Ihnen eine wirtschaftliche Lösung für lange und zeitintensive Aufgaben, so dass Ihrem Team mehr Zeit für die Kopfarbeit im Labor bleibt. Darüber hinaus bietet der modulare Aufbau der epMotion® Serie vielfältige Verwendungsmöglichkeiten dieser Automaten.
Eppendorf epMotion® 5075 LH: Der epMotion® 5075 LH verfügt über eine größere Arbeitsfläche als der epMotion® 5070 und kann als erweiterbares Modularsystem problemlos in einen epMotion® 5075 VAC oder MC verwandelt werden.
- Automat mit einstellbarer Arbeitsfläche (12 Positionen) im Mikroplatten-Standardformat 96/384 Wells
- Klemme zum Transport der auf der Arbeitsfläche befindlichen Elemente (optional)
- Anwendungen: Zusammenführung mehrerer Proben, Medienwechsel; Entsalzung von Peptidfragmenten aus Verdaus zur MALDI- und ESI-Massenspektrometrie; Umformatierung in beide Richtungen zwischen Röhrchen und Platten mit 96 und 384 Wells; Vorbereitung von PCR-/Echtzeit-PCR-/RT-PCR-Reaktionen im Format 96 und 384 Wells
Eppendorf epMotion® 5075 VAC: Der epMotion® 5075 VAC ist mit einer kompletten Vakuumstation ausgestattet. Diese Ausführung wurde speziell für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, für die eine an Vakuumstufen gebundene Volumenmessung erforderlich ist, insbesondere für die Automatisierung von Systemen zur Nukleinsäureaufreinigung im Format 96 Wells entwickelt.
- Automat mit einstellbarer Arbeitsfläche (11 Positionen) im Mikroplatten-Standardformat 96/384 Wells und Vakuumstation
- Innovatives Selbstregelungssystem der in die Station integrierten Vakuumkammer
- Klemme zum Transport der auf der Arbeitsfläche befindlichen Elemente
- Vorprogrammierte Protokolle: Aufreinigung von Plasmid-DNA im Format 96 Wells; Aufreinigung von BAC-DNA im Format 96 Wells; Aufreinigung von PCR- und Sequenzierprodukten im Format 96 Wells; Isolierung genomischer DNA im Format 96 Wells; Aufreinigung der Gesamt-RNA im Format 96 Wells
Eppendorf epMotion® 5075 MC: Dieses System funktioniert mit den neuen Mastercycler® ep Thermocyclern (nicht im Lieferumfang enthalten) und ist mit der Mastercycler® ep Software ausgestattet. Mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten zur Anpassung an Ihre Laboranforderungen.
- Automat mit einstellbarer Arbeitsfläche (9 Positionen) im Mikroplatten-Standardformat 96/384 Wells und 1 Position für den Thermocycler Eppendorf Mastercycler® ep gradient (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Thermocycler Mastercycler® ep gradient mit stabilem Block aus Aluminium im Format 96/384 Wells oder aus Silber im Format 96 Wells (optional) für eine maximale Betriebsgeschwindigkeit
- Automatisches Versiegeln der Platten vor der PCR
- Klemme zum Transport der auf der Arbeitsfläche befindlichen Elemente
- Anwendungen: Vollautomatische Probenvorbereitung und Amplifikation im Mastercycler® ep; Vorbereitung von PCR- und RT-PCR-Reaktionen auf Platten im Format 96/384 Wells; Sequenzierungsreaktionen im Plattenformat 96/384 Wells; vielfältige Anwendungen im Bereich der Genomik und Proteomik"
Bestellinformation: Eppendorf epMotion® 5075 Automaten inklusive Control Panel, Software MotionManager v2.0 oder höher, optischem Fühler, Sammelbehälter, MultiMediaCard (MMC) mit Lesegerät und Benutzerhandbuch; epMotion® 5075 VAC Automat zusätzlich mit Vakuumstation. Pipettierköpfe, Pipettenspitzen und Reagenzbehälter separat erhältlich. Weiteres Zubehör auf Anfrage.