Durchfluss-Küvette
Lieferant: Hellma Analytics
634-9711EA 332 EUR
634-9711
Durchfluss-Küvette
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Durchfluss-Küvette für eine möglichst geringe Blasenbildung besitzen die Küvetten eine zusätzliche Kammer (Dom).
  • Druckgeprüft
  • Reduzierte Blasenhaftung in der Kammer dank speziell behandelter Kontaktflächen
  • Anschlusstyp A; Einlass-/Auslassschlauch mit einem Innendurchmesser von 1,75 mm, einem Außendurchmesser von 3,5 mm und einer Länge von 8,5 ±0,5 mm
Geeignet für hochpräzise analytische Anwendungen.