Hitze-Schutzhandschuhe
Lieferant: Jutec
JUTEH05LA238W2EA 181 EUR
JUTEH05LA238W2
Hitze-Schutzhandschuhe
Handschuhe
Diese Handschuhe bestehen aus einer Innenhand aus Sebatan®-Leder und sind rückseitig mit Aluminium beschichtet. Sie bieten Schutz gegen Strahlungswärme bis zu 1000 °C und Kontaktwärme bis zu 100 °C.
  • Flexibel und tragefreundlich aufgrund der weichen Aluminiumbeschichtung
  • Abriebfestigkeit
Ideal für den Einsatz beim Schweißen, in der Gießerei, Metallindustrie, Reparatur von Schiffen usw.
Standards: EN 388 (4X4X), EN 407 (413444); Kat. III