Hitze-Schutzhandschuhe
Lieferant: Jutec
112-1963EA 133 EUR
112-1963
Hitze-Schutzhandschuhe
Handschuhe
Diese Aramidhandschuhe mit doppelter Isolierung schützen gegen Kontaktwärme bis zu 500 °C.
  • Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Handschuh mit fünf Fingern
Ideal für den Einsatz beim Schweißen, in der Glasindustrie, Ofenbau usw.
Standards: EN 388 (2442), EN 407 (4443XX), Kat. III.