Bromthymolblau ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: BTB3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
0431-25GEA 195 EUR
0431-25G
Bromthymolblau ACS
Bromthymolblau
pH indicator goes from yellow to blue over a range of 6.0 to 7.6. Used to trace movement of fluids from the lymph and also for demonstration of fungal hyphae within plant roots.
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
Schmelzpunkt: 204 − 202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Klarheit der Lösung Pass
Visuelles Übergangsintervall (pH 6.0-7.6) Entspricht