VWR® VisiLight® P-LED10, LED-Beleuchtung
Lieferant: VWR
VWR® VisiLight®
631-1086EA 327 EUR
631-1086
VWR® VisiLight® P-LED10, LED-Beleuchtung
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Die Lichtquelle VisiLight® P-LED 10 verfügt über zwei flexible Arme mit hocheffizienten LEDs (3,6 W).
  • Helligkeitssteuerung
  • Zwei flexible Arme (L = 60 cm)
  • Beleuchtungsstärke (bei 10 cm): 170000 Lux
  • Lichtstrom: 400 lm pro Arm
  • Farbtemperatur: purweiß (6300 K)
Lieferumfang: Lieferung mit einem Multiadapter-Stecker-Netzteil (EU, UK).