Industriehandschuhe, ölabweisend, HyFlex® 11-920
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
11-920/8 11-920/10 11-920/11 11-920/6 11-920/7 11-920/9
112-4288EA 120 EUR
112-4288 112-4284 112-4285 112-4286 112-4287 112-4289
Industriehandschuhe, ölabweisend, HyFlex® 11-920
Handschuhe
Diese Nylonhandschuhe mit Nitril-Beschichtung an der Handfläche verfügen über die Ansell Grip Technology™. Mikroskopische Kanäle in der Beschichtung leiten das Öl ab und ermöglichen so einen sicheren Kontakt zwischen Handschuh und Oberfläche. Dies ermöglicht dem Träger den sicheren Umgang mit kleinen und mittelgroßen, öligen Komponenten.
  • Schützt die Haut vor Verunreinigungen durch Öl
  • Ausgezeichneter Griff bei öligen Umgebungen
  • Ausgezeichnete Passform und Komfort, präzise Fingerbeweglichkeit und gutes Tastgefühl
  • Antistatisch gemäß EN 1149
Ideal für Montage und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallverarbeitung und -handling sowie Wartungsarbeiten in Fabriken.
Standards: EN 388:2016 (3131A); Kat. II