Mischindikator pH 4,5 nach Mortimer '4.5' acc. to Mortimer, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Mischindikator
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01359.0250EA 70.9 EUR
1.01359.0250 1.01359.0250_T
Mischindikator pH 4,5 nach Mortimer '4.5' acc. to Mortimer, Supelco®
pH-Indikatorlösung
Dichte: 0,93 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Application test conforms
pH-value (20 °C) 4.5 - 5.0