Bromid-Bromatlösung für 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N), Titrisol® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromid-Bromat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09905.0001EA
47.1
EUR
1.09905.0001
Bromid-Bromatlösung für 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N), Titrisol® volumetrische Lösung, Supelco®
Bromat-Bromid
Bromide bromate solution for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N)
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.8 (H2O, 20 °C) |