Quecksilber(II)sulfat 200 g/l in verdünnter Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Quecksilbersulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04413.1000EA 255 EUR
1.04413.1000
Quecksilber(II)sulfat 200 g/l in verdünnter Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molecular Weight: 296,65 g/mol
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (HgSO₄) 198.0 - 202.0 g/l
Concentration (H₂SO₄) 173.0 - 180.0 g/l