VWR® pHenomenal® CO 3100L, Leitfähigkeits-/TDS-/°C-Messgerät, Tischmodell
Lieferant: Avantor
VWR® pHenomenal®
663-0233EA 1300 EUR
663-0233
VWR® pHenomenal® CO 3100L, Leitfähigkeits-/TDS-/°C-Messgerät, Tischmodell
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Dieses benutzerfreundliche Instrument mit Elektroden-Gelenkstativ und Gehäuse der Schutzart IP 43 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen. Komplett mit USB-Ausgang zum Anschließen an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig die Werte für Leitfähigkeit/TDS und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h; Speicherkapazität von 5.000 Datensätzen
  • Automatische Abschaltung: einstellbar von 10 min bis 24 h
  • Fortschrittliche Selbsttest- und Diagnosefunktionen (Elektrodenwirksamkeitsdiagnose, Abdriftkontrolle); Kalibrierungssymbol zeigt an, wann eine Rekalibrierung erforderlich ist
  • Geringer Energieverbrauch. Betrieb wahlweise über Netzanschluss oder 4× AA-Batterien für mehr als 1.000 Betriebsstunden
Bestellinformation: Das einsatzbereite Leitfähigkeits-Kit CO 3100 L wird mit Messgerät, Leitfähigkeitssensor CO 11 mit integriertem Temperaturfühler, 1,5-m-Kabel und Gelenkstativ, Leitfähigkeitsstandard und Kunststoffbecher sowie Bedienungsanleitung (22 Sprachen) auf CD-ROM geliefert.
Leitfähigkeitssensoren für niedrige Leitfähigkeiten sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr VWR-Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Ready to use conductivity CO 3100L kit (663-0233) includes instrument, conductivity probe CO 11 with built-in temperature sensor, 1,5 m cable and articulated stand, 4 LR06 batteries, short instructions, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard (0,01 mol/L KCl), plugin power supply and instruction manual (22 languages) on CD ROM.