VWR® pHenomenal® OX 4100L, Messgerät für Gelöstsauerstoff, Tischmodell
Lieferant: Avantor
VWR® pHenomenal®
664-0175EA 2070 EUR
664-0175
VWR® pHenomenal® OX 4100L, Messgerät für Gelöstsauerstoff, Tischmodell
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Dieses benutzerfreundliche Instrument mit Gelenkstativ für Elektroden und Gehäuse in der Schutzart IP 43 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen. Mit USB-Ausgang zum Anschluß an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig die Werte für DO und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h
  • Speicherkapazität für 5000 Datensätze
  • Automatische Abschaltung: Einstellbar von 10 Minuten bis 24 Stunden
  • Erweiterte Selbsttest- und Diagnosefunktionen (Elektrodenleistungsprüfung, Abdriftkontrolle); Kalibrierungssymbol zeigt, wann eine Rekalibrierung erforderlich ist
  • Geringer Energieverbrauch Wahlweise Netzanschluss oder 4× AA-Batterien für mehr als 1000 Betriebsstunden
Lieferumfang: Ready to use oxygen OX 4100 L kit (664-0175) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, plugin power supply, DO electrode OXY 11.