VWR® pHenomenal® CO 3100 H, Leitfähigkeits-/TDS-/°C-Messgerät, tragbar
Lieferant: Avantor
VWR® pHenomenal®
663-0234EA 1010 EUR
663-0234
VWR® pHenomenal® CO 3100 H, Leitfähigkeits-/TDS-/°C-Messgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen bei Anwendungen vor Ort. Mit wasserdichtem USB-Ausgang zum Anschließen an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig die Werte für Leitfähigkeit, TDS und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h
  • Speicherkapazität für 5.000 Datensätze mit automatischer Speicherung; zusätzliche Kapazität für 200 Datensätze bei manueller Speicherung
  • Automatische Abschaltung: Einstellbar von 10 min bis 24 h
  • Erweiterte Selbsttest- und Diagnosefunktionen (Elektrodenleistungsprüfung, Abdriftkontrolle); Kalibrierungssymbol zeigt an, wann eine Rekalibrierung erforderlich ist
  • Geringer Energieverbrauch: Betrieb über 4× AA-Batterien für mehr als 1.000 Betriebsstunden
Bestellinformation: Das einsatzbereite, tragbare Kit CO 3100 H wird mit Messgerät in robustem Kunststoffkoffer, Leitfähigkeitssensor CO 11 mit integriertem Temperaturfühler (1,5-m-Kabel), Starter-Kit (Leitfähigkeitsstandard und Kunststoffbecher), Stativ und Bedienungsanleitung (22 Sprachen) auf CD-ROM geliefert.
Leitfähigkeitssensoren für niedrige Leitfähigkeiten sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Ready to use portable kit CO 3100 H (663-0234) includes meter in robust plastic carrying case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl and conductivity probe with built-in temperature sensor CO 11 (1,5 m cable).