VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Gelöstsauerstoff-Messgerät, tragbar
Lieferant: VWR
VWR® pHenomenal®
664-0176EA 1140 EUR
664-0176
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Gelöstsauerstoff-Messgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen bei Anwendungen vor Ort. Mit wasserdichtem USB-Ausgang zum Anschluss an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig die Werte für Sauerstoff und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h
  • Speicherkapazität für 5.000 Datensätze mit automatischer Speicherung; zusätzliche Kapazität für 200 Datensätze bei manueller Speicherung
  • Automatische Abschaltung: Einstellbar von 10 min bis 24 h
  • Erweiterte Selbsttest- und Diagnosefunktionen (Elektrodenleistungsprüfung, Abdriftkontrolle); Kalibrierungssymbol zeigt an, wann eine Rekalibrierung erforderlich ist
  • Geringer Energieverbrauch: Betrieb über 4× AA-Batterien für mehr als 1.000 Betriebsstunden
Bestellinformation: Das einsatzbereite, tragbare Sauerstoff-Kit OX 4100 H wird mit Messgerät in robustem Kunststoffkoffer, galvanischem Sauerstoffsensor OXY11-3 mit integriertem Temperaturfühler, 3-m-Kabel und Stativ, Wartungskit und Bedienungsanleitung (22 Sprachen) auf CD-ROM geliefert.
Lieferumfang: Ready to use portable oxygen kit OX 4100 H includes instrument in robust plastic carrying case, galvanic oxygen probe OXY11-3 with built-in temperature sensor, 3 m cable and stand, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, short instructions and CD ROM with manual,