D(-)-Luciferin Kaliumsalz
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: (S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid potassium salt, Beetle Luciferin potassium salt, D-Luciferin potassium, Luciferin potassium salt, Firefly luciferin potassium salt, Potassium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
14681-50 14681-100 14681-500 14681-1
CAYM14681-50EA 59 EUR
CAYM14681-50 CAYM14681-100 CAYM14681-500 CAYM14681-1
D(-)-Luciferin Kaliumsalz
D(-)-Luciferin Kaliumsalz
Formel: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Molecular Weight: 318,41 g/mol
MDL: MFCD00044928
CAS-Nummer: 115144-35-9