Forskolin
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM11018-5EA 76 EUR
CAYM11018-5 CAYM11018-1 CAYM11018-10 CAYM11018-50
Forskolin
Forskolin
Formel: C₂₂H₃₄O₇
Molecular Weight: 410,51 g/mol
MDL: MFCD00082317
CAS-Nummer: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9