4-Brom-N-phenylanilin
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHB95236-100GEA
0
EUR
BEPHB95236-100G
4-Brom-N-phenylanilin
4-Brom-N-phenylanilin
Formel:
C₁₂H₁₀BrN Molecular Weight: 248,1200 g/mol |
MDL:
MFCD07779504 CAS-Nummer: 54446-36-5 |