N,N-Diisopropyl-3-methoxyanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0762-1G
OT-0762-5G
COBBOT-0762-1GEA
204
EUR
COBBOT-0762-1G
COBBOT-0762-5G
N,N-Diisopropyl-3-methoxyanilin
N,N-Diisopropyl-3-methoxyanilin
Formel:
C₁₃H₂₁NO |
MDL:
MFCD11504953 CAS-Nummer: 7000-87-5 |