3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51488.MDEA 719 EUR
H51488.MD
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion ≥97%
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion
Formel: C₁₉H₃₄O₃Sn
Molecular Weight: 429,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319011
CAS-Nummer: 129034-70-4
ADR: 6.1,III