3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
CHMP902576.1EA
0
EUR
CHMP902576.1
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutendion
Formel:
C₁₉H₃₄O₃Sn Molecular Weight: 429,17 g/mol |
MDL:
MFCD01319011 CAS-Nummer: 129034-70-4 |