2-Hydroxydimetridazol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12772050EA
570
EUR
EHERC12772050
2-Hydroxydimetridazol
2-Hydroxydimetridazol
Formel:
C₅H₇N₃O₃ Molecular Weight: 157,1274 g/mol |
MDL:
MFCD00159675 CAS-Nummer: 936-05-0 EINECS: 213-312-9 |