Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOR-1285-100GEA
177
EUR
COBBOR-1285-100G
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Formel:
C₈H₉ClN₂O₂S Molecular Weight: 232,69 g/mol |
MDL:
MFCD00006085 CAS-Nummer: 5909-24-0 EINECS: 227-619-0 |