Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific

B23244.MDEA 41.9 EUR
B23244.MD
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat ≥98%
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
Formel: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Molecular Weight: 536,48 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149310
CAS-Nummer: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR