N-Boc-L-valin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A16007.14EA 123 EUR
A16007.14 A16007.06
N-Boc-L-valin ≥98%
N-Boc-L-valin
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Molecular Weight: 217,3 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
MDL: MFCD00065605
CAS-Nummer: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6