Ethylhippurat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B24765.14EA 215 EUR
B24765.14 B24765.06
Ethylhippurat ≥98%
Ethylhippurat
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Molecular Weight: 207,23 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026890
CAS-Nummer: 1499-53-2